추천 제품
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: indium
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
656 °C (lit.)
mp
436 °C (lit.)
density
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Indium (III)/2-benzoylpyridine chemistry: Indium (III) bromide facilitates interesting transformations of the 2-benzoylpyridine ligand, enabling further reactivity and activation of the proligand (Stamou et al., 2022).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.