주요 문서
561061
Sigma-Aldrich
4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
4-(Dimethylamino)phenylmagnesium bromide, 4-N,N-Dimethylaminophenylmagnesium bromide, Bromo(4-(dimethylamino)phenyl)magnesium, Bromo[4-(dimethylamino)phenyl]magnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩413,105
₩413,105
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩413,105
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NC6H4MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
224.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩413,105
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.951 g/mL at 25 °C
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H10N.BrH.Mg/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
OWWWKAXERYRWAU-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1