주요 문서
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
InChI key
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)