주요 문서
608920
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-15N4
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
15NH2C(=15NH)15NHC15N
Molecular Weight:
88.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
양식
solid
질량 이동
M+4
SMILES string
[15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
QGBSISYHAICWAH-PQVJJBODSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)