주요 문서
560863
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]toluene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiC≡CC6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
188.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
50-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16Si/c1-11-7-5-6-8-12(11)9-10-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
POJCCZAVVWWXNS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)