주요 문서
560502
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
168.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
86-91 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
InChI key
ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid may be used in the synthesis of 2-oxopiperazine guanidine analog.[1]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Design and synthesis of potent and selective 1, 3, 4-trisubstituted-2-oxopiperazine based melanocortin-4 receptor agonists.
Tian X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(17), 4668-4673 (2006)