주요 문서
560308
Sigma-Aldrich
PSS-(2,3-Propanediol)propoxy-Heptaisobutyl substituted
동의어(들):
1,2-Propanediolisobutyl-POSS®, 1-(2,3-Propanediol)propoxy-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, POSS®-1,2-propanediol-isobutyl substituted
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩273,238
₩273,238
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩273,238
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H76O15Si8
CAS Number:
Molecular Weight:
949.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩273,238
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
mp
117-123 °C (lit.)
Quality Level
solubility
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCOCC(O)CO)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C34H76O15Si8/c1-27(2)20-51-38-50(17-15-16-37-19-34(36)18-35)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-36H,15-26H2,1-14H3
InChI key
DXYPXQNYEYJHJT-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)