주요 문서
559954
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
162.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
34-38 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)c1CCl
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Gaseous chlorine reacts with 2,6-difluorotoluene to yield 2,6-difluorobenzyl chloride.[1]
애플리케이션
2,6-Difluorobenzyl chloride may be used to synthesize 2,6-difluorobenzaldehyde[1] and enantiopure methiozolins.[2]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and herbicidal activities of enantiopure methiozolins.
Nam JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33, 297-300 (2012)
Preparation of 2, 6-difluoro-n-alkylbenzenes from 1, 3-difluorobenzene Transformation of 2, 6-difluorotoluene to the corresponding benzaldehyde via benzyl chloride.
Malykhin EV and Shteingarts VD.
Journal of Fluorine Chemistry, 91(1), 19-20 (1998)