주요 문서
290254
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
176.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.5031 (lit.)
작용기
acyl chloride
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)4-1-5(9)3-6(10)2-4/h1-3H
InChI key
OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3,5-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of AMPA (α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) potentiator LY450108-[14C] containing 14C-label attached to the chiral center of the molecule.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 14C?labeled and tritiated AMPA potentiator LY450108.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48(2), 85-100 (2005)