주요 문서
559512
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
동의어(들):
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CF3)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4810 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6ClF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI key
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
196.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)