주요 문서
415650
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propyl acrylate
95%
동의어(들):
3-(N ,N -Dimethylamino)propyl acrylate, N ,N -Dimethyl-3-aminopropyl acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩642,800
₩642,800
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩642,800
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCO2(CH2)3N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩642,800
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChI key
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)