Key Documents
558664
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
323.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-4-1-2-6(15(9,13)14)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI key
YFXYEMZYOMNQLD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)