주요 문서
532738
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩119,669
5 G
₩317,492
₩119,669
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩119,669
5 G
₩317,492
About This Item
Linear Formula:
FC6H4SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
194.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩119,669
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-2-5(8)4-6/h1-4H
InChI key
OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, also known as m-fluorobenzenesulfonyl chloride, is a fluorinated arylsulfonyl chloride. It can be prepared from 1,3-benzenedisulfonyl fluoride.[1]
애플리케이션
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 1-(2-bromobenzyl)-2-(3-fluorophenyl)pyrrole and 1-(2-bromobenzyl)-2,5-bis(3-fluorophenyl)pyrrole.[2]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Potassium fluoride catalyzed fluorodesulfonylations of aryl sulfonyl fluorides.
Van der Puy M.
The Journal of Organic Chemistry, 53(18), 4398-4401 (1988)
Palladium-Catalyzed Iterative C- H Bond Arylations: Synthesis of Medium-Size Heterocycles with a Bridgehead Nitrogen Atom.
Hagui W, et al.
ChemCatChem, 7(21), 3544-3554 (2015)