주요 문서
558648
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3NHNH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
180.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식:
solid
분석:
97%
분석
97%
양식
solid
mp
261-266 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)