주요 문서
557900
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
269.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D ~−171°, c = 1 in chloroform
제조업체/상표
Onyx Scientific, U.K.
mp
134-137 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-17(2,3)16(19)18(20,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16,20H,19H2,1-3H3/t16-/m0/s1
InChI key
HZIHDWNOPKIOCK-INIZCTEOSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)