주요 문서
557234
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩123,221
₩123,221
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 G
₩123,221
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩123,221
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
양식
solid
mp
122-127 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
OB(O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Synthesis of kinesin spindle protein inhibitors
  • GABA α2/3 agonist preparation
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)