주요 문서
556629
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminophenyl)piperidine
97%
동의어(들):
4-(1-Piperidino)aniline, 4-(1-Piperidinyl)-benzemamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5937 (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H16N2/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
InChI key
TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Amino acid arylamides
  • Selective interleukin-2 inducible T-cell inhibitors
  • Antimalarial drugs
  • Aglycoristocetin derivatives for anti-influenza virus activity
  • IRAK-4 inhibitors
  • 9-Aminoacridines with antiprion activity
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)