주요 문서
556114
Sigma-Aldrich
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
237.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
mp
235-236 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... BCHE(590)
애플리케이션
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid may be used to synthesize N-(4-carboxyphenyl)succinimide.[1]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and antimicrobial activity of new succinimides bearing different heterocycles succinimides bearing different heterocycles.
Al-Azzawi AM and Hassan AS.
International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 4(4), 755-762 (2014)