주요 문서
555460
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩141,999
₩141,999
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩141,999
About This Item
Linear Formula:
CF3SC6H4CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩141,999
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
density
1.310 g/mL (lit.)
작용기
amine
fluoro
thioether
SMILES string
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChI key
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)