주요 문서
554510
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-2,2-diphenylethylamine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩223,706
₩223,706
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩223,706
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2CHCH(NH2)CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
287.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩223,706
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +8.0°, c = 1% in chloroform
mp
74-78 °C (lit.)
작용기
amine
phenyl
SMILES string
N[C@H](Cc1ccccc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2/t20-/m1/s1
InChI key
HPRWGZYKYRRJNU-HXUWFJFHSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)