주요 문서
553778
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-nitrocarbazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩368,750
₩368,750
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩368,750
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩368,750
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
mp
128-130 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-15-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(16(17)18)7-8-14(12)15/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
WONHLSYSHMRRGO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
9-Ethyl-3-nitrocarbazole can be prepared from 9-ethyl carbazole via nitration.[1] Its crystals exhibit triclinic crystal system.[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Structures of 9-ethyl-3-nitrocarbazole and 1-(9-carbazolyl)-3-(3-nitro-9-carbazolyl) propane.
Chen Z, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 48(12), 2185-2189 (1992)
Chlorination of carbazole and its derivatives with 1-chlorobenzotriazole.
Bowyer PM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2775-2777 (1971)