Key Documents
552372
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14ClN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
251.71
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2N(C3CCNCC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C12H14ClN3O/c13-8-1-2-11-10(7-8)15-12(17)16(11)9-3-5-14-6-4-9/h1-2,7,9,14H,3-6H2,(H,15,17)
InChI key
DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-Chloro-1-(4-piperidyl)-2-benzimidazolinone is a 2-benzimidazolone derivative. It exhibits anti-nauseant properties.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Copper-catalyzed efficient synthesis of a 2-benzimidazolone scaffold from 2-nitroaniline and dimethyl carbonate via a hydrosilylation reaction.
Nale DB and Bhanage BM.
Green Chemistry, 17(4), 2480-2486 (2015)