Key Documents
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylene-1-phenylindoline
동의어(들):
Phenyl Fischer Base
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H17N
CAS Number:
Molecular Weight:
235.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.6100 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
InChI key
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used in the preparation of photochromic spiropyrans by reaction with substituted salicylaldehydes.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)