추천 제품
Grade
technical grade
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.594 (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C12H14ClN/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1H2,2-4H3
InChI key
VDMXGJJMPKAYQP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터