주요 문서
552054
Sigma-Aldrich
Cyclotriphosphazene-PMMH-6 dendrimer, generation 1.0
동의어(들):
Cyclotriphosphazene-phenoxymethyl(methylhydrazono) dendrimer, generation 1.0
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
CAS Number:
Molecular Weight:
1827.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
설명
dichlorophosphinothioyl surface groups
양식
powder
분자량
generation 1
특징
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
표면기 개수
6
pH
1.01 (5 wt. % in ethanol)
mp
117-120.8 °C (lit.)
일반 설명
Contains 6 surface dichlorophosphinothioyl groups.
애플리케이션
Stable up to 200 °C, high solvent solubility, air stable, high values of dipole moments (10 - 300 Debyes)
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)