주요 문서
551260
Sigma-Aldrich
5-Oxo-1-phenyl-2-pyrazolin-3-carboxylic acid
동의어(들):
1-Phenyl-3-carboxy-5-pyrazolone, 3-Carboxy-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩178,336
₩178,336
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩178,336
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
204.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩178,336
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
mp
237 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O3/c13-9-6-8(10(14)15)11-12(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,14,15)
InChI key
IMZSHPUSPMOODC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant involved in synthesis of:
  • Pyrazolone derivatives for antiprion activity via heterocyclocondensation
  • Heterocyclic thiazolidinone and azetidinone compound for antibacterial studies
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)