주요 문서
549460
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17NO
CAS Number:
Molecular Weight:
227.30
Beilstein:
3202230
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI key
FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
법적 정보
Product of Onyx Scientific, U.K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)