분석
97%
양식
solid
mp
173-176 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2cc(N)n(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3/c1-12-7-9-13(10-8-12)15-11-16(17)19(18-15)14-5-3-2-4-6-14/h2-11H,17H2,1H3
InChI key
WMJZITXAXMNGCH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터