문서
PH001967
3-methyl-4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H18N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
330.393
MDL number:
기타 정보