주요 문서
548405
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
79-84 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc(N)ccc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)