주요 문서
545910
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4O(CH2)2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
184.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
83-85 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)CCOc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
QCEDXODAYRWQRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid can be synthesized by employing 3-(4-fluorophenoxy)propanenitrile as a starting reagent.
애플리케이션
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid may be used as one of the reactants for the synthesis of 2,3-dihydro-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, absolute configuration and conformation of the aldose reductase inhibitor sorbinil
Sarges R, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 28.11, 1716-1720 (1985)