문서
546569
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
90%
동의어(들):
Cyclopropanedimethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HOCH2)2C3H4
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.4700 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
InChI key
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter