Key Documents
545481
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19NO
CAS Number:
Molecular Weight:
205.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +15°, c = 2 in chloroform
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
InChI key
FZVHJGJBJLFWEX-AAEUAGOBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)