문서
545473
Sigma-Aldrich
D-Glucose, ethylenedithioacetal
97%
동의어(들):
2-D-Glucosyl-1,3-dithiolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
256.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −18.47, c = 10% in DMSO
mp
144-149 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C1SCCS1
InChI
1S/C8H16O5S2/c9-3-4(10)5(11)6(12)7(13)8-14-1-2-15-8/h4-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-/m1/s1
InChI key
LOVIILREBFKRIA-MVIOUDGNSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable