주요 문서
544493
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩104,241
₩104,241
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩104,241
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩104,241
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
26-30 °C (lit.)
작용기
bromo
chloro
SMILES string
Clc1ccc(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
InChI key
ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene is an aryl halide. It can be distinguished from the other bromodichlorobenzene isomers using IR and Raman spectral data. It can undergo Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction with arylboronic acids in the presence of different Suzuki catalysts.[1][2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jeanne L Bolliger et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(13), 4075-4081 (2010-02-27)
Dichloro-bis(aminophosphine) complexes are stable depot forms of palladium nanoparticles and have proved to be excellent Suzuki-Miyaura catalysts. Simple modifications of the ligand (and/or the addition of water to the reaction mixture) have allowed their formation to be controlled. Dichlorobis[1-(dicyclohexylphosphanyl)piperidine]palladium (3)
The 1,3-Diaminobenzene-Derived Aminophosphine Palladium Pincer Complex {C6H3[NHP(piperidinyl)2]2Pd(Cl)}-A Highly Active Suzuki-Miyaura Catalyst with Excellent Functional Group Tolerance.
Bolliger JL and Frech CM.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(6), 1075-1080 (2010)