주요 문서
544256
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycoumarin
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
190.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES string
CCOC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-10-7-11(12)14-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
FLZDKBHAUILYAZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Ethoxycoumarin may be used in the preparation of 2-substituted-6-(2-hydroxyphenyl)-4(3H)-pyrimidones.[1] It may also be used to synthesize 2,2-diphenyl-4-chromanone and 2,2-dimethyl-4-chromanone.[2]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and some reactions of 6-(2-hydroxyphenyl)-2-thiouracils.
Morita H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31(10), 3728-3731 (1983)
The reaction of grignard reagents with 4-hydroxy-and 4-ethoxycoumarin.
Wawzonek S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 76(4), 1080-1082 (1954)