주요 문서
541672
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩68,716
25 ML
₩236,901
₩68,716
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩68,716
25 ML
₩236,901
About This Item
Linear Formula:
CH≡C(CH2)2OSi(CH3)2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
184.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩68,716
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
70-74 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCC#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-7-8-9-11-12(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3
InChI key
NUZBJLXXTAOBPH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne may be used in the synthesis of 1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-pentyn-5-ol and 1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-6,6-dimethyl-3-heptyn-5-ol.[1]
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dihydrofurans via an Intramolecular Alkoxide Addition to an Allenylphosphine Oxide.
Pravia K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(17), 6031-6032 (1996)
문서
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.