주요 문서
540943
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-4-(N-Boc-amino) piperidine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H26N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
290.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)18-15-9-11-19(12-10-15)13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15H,9-13H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI key
WFKLUNLIZMWKNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)