주요 문서
540846
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylbutane
≥94%
동의어(들):
Hexamethylethane, NSC 62039
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩186,659
₩186,659
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩186,659
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩186,659
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥94%
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
OMMLUKLXGSRPHK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jeffrey A Manion et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7637-7658 (2015-04-15)
Presented is a combined experimental and modeling study of the kinetics of the reactions of H and CH3 with n-butane, a representative aliphatic fuel. Abstraction of H from n-alkane fuels creates alkyl radicals that rapidly decompose at high temperatures to