주요 문서
540684
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dichlorobenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
205.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
density
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Methyl 2,4-dichlorobenzoate is a halogenated aromatic ester. It can be synthesized from 2,4-dichlorobenzoic acid.[1]
애플리케이션
Methyl 2,4-dichlorobenzoate may be used in the synthesis of 2,4-dichloro­benzohydroxamic acid.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
2, 4-Dichlorobenzohydroxamic acid.
Shang XM, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(6), o1961-o1962 (2005)