주요 문서
756415
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
powder, -200 mesh, 99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
동의어(들):
Tricalcium dinitride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩146,363
₩146,363
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩146,363
About This Item
Linear Formula:
Ca3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩146,363
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
양식
powder
입자 크기
-200 mesh
density
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Mg: <0.5%
SMILES string
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
InChI key
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Calcium nitride is used as a nitride source in metathesis reactions to produce complex nitrides as well as SiAlON-related optical materials.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chern, M.Y.; Vennos, D.A.; DiSalvo, F.J.
Journal of Solid State Chemistry, 96, 415-415 (1992)
Hampshire, S.; et al.
Nature, 274, 880-880 (1978)
Piao, X.; et al.
Chemistry of Materials, 19, 4592-4592 (2007)
문서
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.