주요 문서
539856
Sigma-Aldrich
5-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NC6H4C6H7(O)2
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
191-196 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H17NO2/c1-15(2)12-5-3-10(4-6-12)11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3
InChI key
WANNTJAQMZXABU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)