주요 문서
536644
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,5-pentanediol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2)3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
219.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
InChI key
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)