주요 문서
536652
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩354,235
₩354,235
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩354,235
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
205.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩354,235
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
mp
65-69 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-7(6-12)4-5-11/h7,11-12H,4-6H2,1-3H3,(H,10,13)/t7-/m0/s1
InChI key
KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
애플리케이션
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Thiourea-based organocatalysts for asymmetric Michael addition reactions of nitroalkenes to α-nitrocyclohexanone.[1]
  • Bis-copper (II) complex based catalysts for enantioselective Michael reactions.[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Asymmetric Michael additions of α-nitrocyclohexanone to aryl nitroalkenes catalyzed by natural amino acid-derived bifunctional thioureas
Jo?rres M, et al.
Organic Letters, 14(17), 4518-4521 (2012)
Copper (II) in organic synthesis. XI. Evaluation of the ligand architecture on the efficiency of a copper (II) catalyst for enantioselective Michael reactions
Desimoni G, et al.
Tetrahedron, 51(14), 4131-4144 (1995)