주요 문서
536601
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
95%
광학 활성
[α]20/D -1.99°, neat
refractive index
n20/D 1.5450 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2/t11-/m1/s1
InChI key
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)