Key Documents
536075
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
194.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
252-256 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)11-9(13)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11,13)
InChI key
WUSCBOFBIYZVCQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)