주요 문서
8.41417
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
for synthesis
동의어(들):
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩69,325
₩69,325
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩69,325
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13Cl2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
186.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
222-881-2
NACRES:
NA.22
₩69,325
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
365 °C
효능
96 mg/kg LD50, oral (Rat)
1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
182-184 °C (decomposition)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCCN1CCOCC1.Cl
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChI key
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 186 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2