주요 문서
533661
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloroanisole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
177.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Identification of 2,4-dichloroanisole and 2,4-dichlorophenol as soil degradation products of ring-labelled [14C]2,4-D.
A E Smith
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 34(2), 150-157 (1985-02-01)