주요 문서
533092
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩215,789
₩215,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩215,789
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCH2COCHF2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩215,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
47-51 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
phenyl
SMILES string
FC(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8F2O2/c11-10(12)9(14)6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2
InChI key
JTIPWONXTZMDOK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DFPB) is a fluorinated β-diketone ligand that can be prepared by reacting acetophenone with methyl-difluoroacetate.[1]
애플리케이션
4,4-Difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione (DPBD) may be used as a ligand to form the following metal complexes: [1]
  • Eu(DPBD)3·H2O
  • Eu(DPBD)3·biq (biq= 2,2-biquinoline)
  • Eu(DPBD)3·phen (phen= 1,10-phenanthroline)
  • Eu(DPBD)3·neo (neo= neocuproine)
  • Eu(DPBD)3·bipy (bipy= 2,2-bipyridyl)
  • Gd(DPBD)3·(H2O)2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, photoluminescent features and intramolecular energy transfer mechanism of europium (III) complexes with fluorinate ?-diketone ligand and auxiliary ligands.
Bala M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 178, 6-13 (2015)