주요 문서
532592
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.549
bp
238 °C
mp
24-28 °C
density
1.228 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-3-7-4-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
InChI key
JLNRJMGYBKMDGI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Methyl-3-nitropyridine, a substituted nitropyridine, can be prepared by the malonation of 4-methoxy-3-nitropyridine with sodium diethyl malonate.[1]
애플리케이션
4-Methyl-3-nitropyridine may be used as a starting material in the synthesis of ethyl 6-azaindole-2-carboxylate and also 3-substituted azaindoles.[2]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and reactivity of 4-, 5-and 6-azaindoles.
Popowycz F, et al.
Tetrahedron, 63(36), 8689-8707 (2007)
Pyridine derivatives: PART VI Malonations of substituted nitropyridines.
Gruber W.
Canadian Journal of Chemistry, 31(12), 1181-1188 (1953)